Learn More
Invitrogen™ Human CD4 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human CD4 quantitates human CD4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD4.
L’antigène CD4 est impliqué dans la reconnaissance des molécules MHC de classe II et est un co-récepteur pour le VIH. Le CD4 s’exprime principalement dans un sous-ensemble de lymphocytes T, également appelé “cellules T auxiliaires”, mais peut également être exprimé par d’autres cellules du système immunitaire, telles que les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Au niveau des tissus, l’expression de CD4 peut être détectée dans le thymus, les ganglions lymphatiques, les amygdales et la rate, ainsi que dans des régions spécifiques du cerveau, de l’intestin et d’autres tissus non lymphoïdes. Les fonctions CD4 permettent d’initier ou d’augmenter la phase précoce de l’activation des cellules T grâce à son association avec le complexe récepteur des cellules T et la protéine tyrosine kinase, Lck. Il peut également fonctionner comme un important médiateur des dommages neuronaux directs dans les maladies infectieuses et immunitaires du système nerveux central. Plusieurs transcriptions par épissage alternatif ont également été identifiées dans ce gène RefSeq, juillet 2017].
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CD4 ; antigène CD4 ; antigène CD4 (p55) ; antigène CD4 p55 ; molécule Cd4 ; récepteur CD4 ; CD4, allèle 1 ; cd4a ; CD4mut ; glycoprotéine de surface cellulaire CD4 ; fCD4 ; L3T4 ; Leu-3 ; Ly-4 ; antigène lymphocytaire CD4 ; précurseur de l’antigène lymphocytaire CD4 ; p55 ; antigène de différenciation des cellules T L3T4 ; antigène de surface des cellules T4/Leu-3 ; glycoprotéine de surface des cellules T CD4 ; précurseur de la glycoprotéine de surface des cellules T CD4 (antigène de surface des cellules T T4/Leu-3) (antigène de différenciation des cellules T L3T4) ; W3/25 ; antigène W3/25 |
| Plage de dosage | 0,614 à 60 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,61 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P01730 |
| Symbole de gène(s) | CD4 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |