missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CD4 ELISA Kit

Code produit. p-7219752
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17115329

Marque: Invitrogen™ EH90RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human CD4 quantitates human CD4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD4.

L’antigène CD4 est impliqué dans la reconnaissance des molécules MHC de classe II et est un co-récepteur pour le VIH. Le CD4 s’exprime principalement dans un sous-ensemble de lymphocytes T, également appelé “cellules T auxiliaires”, mais peut également être exprimé par d’autres cellules du système immunitaire, telles que les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Au niveau des tissus, l’expression de CD4 peut être détectée dans le thymus, les ganglions lymphatiques, les amygdales et la rate, ainsi que dans des régions spécifiques du cerveau, de l’intestin et d’autres tissus non lymphoïdes. Les fonctions CD4 permettent d’initier ou d’augmenter la phase précoce de l’activation des cellules T grâce à son association avec le complexe récepteur des cellules T et la protéine tyrosine kinase, Lck. Il peut également fonctionner comme un important médiateur des dommages neuronaux directs dans les maladies infectieuses et immunitaires du système nerveux central. Plusieurs transcriptions par épissage alternatif ont également été identifiées dans ce gène RefSeq, juillet 2017].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion CD4 ; antigène CD4 ; antigène CD4 (p55) ; antigène CD4 p55 ; molécule Cd4 ; récepteur CD4 ; CD4, allèle 1 ; cd4a ; CD4mut ; glycoprotéine de surface cellulaire CD4 ; fCD4 ; L3T4 ; Leu-3 ; Ly-4 ; antigène lymphocytaire CD4 ; précurseur de l’antigène lymphocytaire CD4 ; p55 ; antigène de différenciation des cellules T L3T4 ; antigène de surface des cellules T4/Leu-3 ; glycoprotéine de surface des cellules T CD4 ; précurseur de la glycoprotéine de surface des cellules T CD4 (antigène de surface des cellules T T4/Leu-3) (antigène de différenciation des cellules T L3T4) ; W3/25 ; antigène W3/25
Plage de dosage 0,614 à 60 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,61 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P01730
Symbole de gène(s) CD4
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD4
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis