Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CD55 / DAF humaine
Code produit. 17145329
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17145329
Marque: Invitrogen™ EH93RBX5
ELISA
Human CD55/DAF quantitates human CD55/DAF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD55/DAF.
Le CD55 (facteur dʼaccélération de la décroissance, DAF) est une glycoprotéine membranaire ancrée par GPI qui protège les cellules autologues de la voie classique et alternative de la cascade du complément. Les interactions bidirectionnelles entre CD55 et CD97 sont impliquées dans la régulation des cellules T et CD55 peut réguler le complément lorsquʼil est lié à CD97. Dans les tumeurs, le CD55 favorise la néoangiogenèse, la tumorigenèse, lʼinvasivité et lʼévasion de lʼapoptose. Le CD55 est une glycoprotéine 70 kDa (dans les érythrocytes) ancrée dans la membrane par la queue de glycosylphosphatidylinositol. Dans dʼautres cellules, le poids moléculaire apparent est un peu plus grand pour les CD55 et a une teneur substantielle en O-glycanes. Le CD55 se lie aux fragments de complément C4b ou C3b activés sur la surface cellulaire, ce qui empêche lʼassemblage et accélère la dégradation des voies classiques et alternatives. Le CD55 porte les antigènes des groupes sanguins associés aux Cromer. Deux transcrits à épissage alternatif de rechange codant le CD55 ont été identifiés et le transcript prédominant encode une protéine liée à la membrane exprimée sur les cellules exposées aux protéines des composants du plasma, mais une transcription par épissage alternatif produit une protéine soluble présente à des niveaux beaucoup plus bas. Le CD55 a été étudié pour jouer un rôle dans la croissance et la survie du cancer de la prostate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CD55 ; antigène CD55 ; molécule CD55 (groupe sanguin Crmer) ; molécule CD55, facteur d’accélération de la dégradation pour le complément ; molécule CD55, facteur d’accélération de la dégradation pour le complément (groupe sanguin Crmer) ; Cd55a ; facteur d’accélération de la dégradation du complément ; facteur d’accélération de la dégradation du complément, ancré par GPI ; Complément-glycosylphosphatidylinositol ; CR ; CROM ; groupe sanguin Cromer ; Daf ; DaF1 ; DAF-GPI ; facteur 1 d’accélération de la dégradation ; facteur 1 d’accélération de la dégradation ; format GPI du facteur d’accélération de la dégradation ; facteur d’accélération de la dégradation ; forme ancrée par glycosylphophatidylinositol ; signal d’ajout d’ancrage par GPI ; GPI-DAF ; RP11-357P, TC
Plage de dosage 0,85 à 200 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,85 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P08174
Symbole de gène(s) CD55
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD55
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min