Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA CD69 humaine
Descripción
Human CD69 quantitates human CD69 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD69.
Le CD69 (AIM, Active Inducer Molecule) est un homodimère lié au disulfure gp28 / 34 avec un poids moléculaire de 60 kDa dans des conditions non réductrices. Le CD69 contient un ou deux oligosaccharides liés à l’azote et la molécule est présente sur des plaquettes activées. Dans le sang périphérique normal, un pourcentage variable de cellules exprime l’antigène CD69 et est impliqué dans la transduction du signal lymphocytaire. Un CD69 d’expression est induit lors de l’activation des lymphocytes T et peut jouer un rôle dans la prolifération. En outre, la protéine peut agir pour transmettre des signaux dans les cellules tueuses naturelles et les plaquettes. L’épissage alternatif se solde par plusieurs variantes de transcription de CD69. Les maladies associées à la dysfonction du CD69 comprennent la coccidioïdomycose et l’asthme.
Especificaciones
Especificaciones
| Numéro d’adhésion | 5830438K24Rik ; molécule d’inducteur d’activation ; molécule d’inducteur d’activation (AIM/CD69) ; AI452015 ; AIM ; BL-AC/P26 ; Cd69 ; antigène CD69 ; antigène CD69 (p60, antigène d’activation précoce des cellules T) ; molécule Cd69 ; CLEC2C ; famille de domaines C de lectine 2 membre C ; famille de domaines de lectine 2 type C, membre C ; EA1 ; antigène d’activation précoce CD69 ; antigène d’activation précoce des lymphocytes ; antigène d’activation précoce des cellules T p60 ; GP32/28 ; antigène de surface Leucocyte Leu-23 ; MLR-3 ; VEA ; antigène d’activation très précoce |
| Plage de dosage | 40 à 10 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 40 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q07108 |
| Symbole de gène(s) | CD69 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.