Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour facteur VII de coagulation humaine
Description
Le facteur de coagulation humain VII quantifie le facteur de coagulation humain VII dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le facteur de coagulation humain VII naturel et recombinant.
Le facteur de coagulation VII est un facteur dépendant de la vitamine K essentiel à l’hémostase. Ce facteur circule dans le sang sous forme de proenzyme et est converti en une forme active par le facteur IXa, le facteur Xa, le facteur XIIa ou la thrombine par protéolyse mineure. Lors de l’activation du facteur VII, une chaîne lourde contenant un domaine catalytique et une chaîne légère contenant 2 domaines similaires à l’EGF sont générées, et deux chaînes sont maintenues ensemble par une liaison disulfure. En présence du facteur III et d’ions calcium, le facteur activé active ensuite la cascade de coagulation en convertissant le facteur IX en facteur IXa et/ou le facteur X en facteur Xa. Les défauts de production de F7 peuvent provoquer une coagulopathie.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Ai132620 ; Cf7 ; facteur de coagulation VII ; facteur de coagulation VII (accélérateur de conversion de la prothrombine sérique) ; eptacog alfa ; F7 ; facteur 7 ; chaîne lourde du facteur VII ; chaîne légère du facteur VII ; facteur7 ; FVII ; protéine de coagulation FVII ; proconvertine ; Accélérateur de conversion de la prothrombine sérique ; SPCA |
| Plage de dosage | 0,4 à 100 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,4 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P08709 |
| Symbole de gène(s) | F7 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.