Learn More
R&D Systems™ Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence)
Code produit 18043564 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18043564 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18043564 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP275824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.91€
    1005.90€ / 1 kits
    Économisez 119.01€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.
The Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Collagen X in serum, plasma and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 12.50-800 pg/mL
Sensibilité du dosage 7.50 pg/mL
Réactivité croisée This kit recognizes Human COL10 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL10 and analogues was observed.
Gamme de produits Novus
Type de produit ELISA Kit (Chemiluminescence)
Type d’échantillon Biological Fluids, Plasma, Serum
À utiliser avec (application) ELISA
Espèces hôtes Human
Quantité 1 kit
Conditions de stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cible Collagen X