Learn More
R&D Systems™ Human Colon ascending Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Colon ascending Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Ascending |
| Fraction cellulaire | Membrane |
| État des tissus | Normal |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Type de produit | Human Colon ascending Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche