Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de COX-2 humaine
Code produit. 17184869
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17184869
Marque: Invitrogen™ EH125RBX5
ELISA
La COX-2 humaine quantifie la COX-2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le COX-2 humain naturel et recombinant.
La COX-2 convertit l’arachidonate en prostaglandine H2 (PGH2), étape engagée dans la synthèse des prostanoïdes, y compris la production de prostaglandines inflammatoires. La conversion de l’arachidonate en prostaglandine H2 est une réaction en deux étapes : une réaction de cyclooxygénase (COX) qui convertit l’arachidonate en prostaglandine G2 (PGG2) et une réaction de peroxydase dans laquelle le PGG2 est réduit en prostaglandine H2 (PGH2). Elle est exprimée de façon constitutive dans certains tissus dans des conditions physiologiques, tels que l’endothélium, le rein et le cerveau et est régulée par le haut dans des conditions pathologiques, telles que dans le cancer et l’inflammation (contrairement à l’isoenzyme PTGS1, qui est exprimée de façon ubiquitaire). L’augmentation de la régulation de la COX-2 est également associée à une augmentation de l’adhérence cellulaire, à des changements phénotypiques, à la résistance à l’apoptose et à l’angiogenèse tumorale. Dans les cellules cancéreuses, la COX-2 est une étape clé dans la production de prostaglandine E2 (PGE2), qui joue un rôle important dans la modulation de la motilité, de la prolifération et de la résistance à l’apoptose. La COX-2 est naturellement inhibée par le calcitriol (forme active de la vitamine D). Les glucocorticoïdes répriment chroniquement l’activité du gène PTGS2 in vivo en partie en interférant avec l’initiation et l’élongation de la transcription. La COX-2 est une cible d’AINS tels que l’aspirine, qui peut réduire la douleur et le gonflement dus à l’inflammation causée par la COX-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Coii ; Co x 2 ; COX-2 ; cyclooxygénase ; cyclooxygénase 2 ; Cyclooxygénase 2 b ; cyclooxygénase-2 ; polypeptide C oxydase cytochrome II ; sous-unité 2 de la cytochrome c oxydase ; sous-unité II de la cytochrome c oxydase ; cyclooxygénase inflammatoire régulée par le glucocorticoïde ; Gripghs ; HCOX-2 ; protéine marqueur associée à l’activation par macrophage P71/73 ; cytochrome c oxydase II encodée par voie mitochondrie ; MtCO2 ; MtCO2 ; GPHS-2 ; PPES/PS-2 PGH synthase 2 ; PGHS2 ; PGHS-2 ; PGHS-b ; PHS II ; PHS-2 ; prostaglandine G/H synthase 2 ; prostaglandine H2 synthase 2 ; prostaglandine-endoperoxyde synthase 2 ; prostaglandine-endoperoxyde synthase 2 (prostaglandine G/H synthase et cyclooxygénase) ; PTG2 ; Tis10 ; protéine TIS10
Plage de dosage 1,2 à 300 ng/mL
Sensibilité du dosage 1,2 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P35354
Symbole de gène(s) PTGS2
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible COX2
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min