Learn More
Invitrogen™ Human CRACC ELISA Kit
Code produit. 17194869
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17194869
Marque: Invitrogen™ EH126RBX5
ELISA
Human CRACC quantitates human CRACC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CRACC.
Le SLAMF7 contient un domaine d’Ig (immunoglobulines) de type C2. L’isoforme 1 permet de médier l’activation des cellules NK via une voie d’émission contrôlée par ERK par un signal extracellulaire SAP indépendant. Elle peut jouer un rôle dans l’adhérence des lymphocytes. L’isoforme 3 n’assure aucune médiation d’activation. La SAP peut lier la queue cytoplasmique de l’isoforme 1 lorsqu’elle est phosphorylée en présence de Fyn (in vitro). Le SLAMF7 est exprimé dans la rate, les ganglions lymphatiques, les leucocytes de sang périphérique, la moelle osseuse, l’intestin grêle, l’estomac, l’appendice, le poumon et la trachée. L’expression a été détectée dans les cellules NK, les cellules B activées, la lignée cellulaire NK, mais pas dans les lignées cellulaires promyélocytaire, B- ou T. L’isoforme 3 est exprimée à un niveau beaucoup plus bas que l’isoforme 1. Il existe trois isoformes désignées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 19 A ; 19A24 ; protéine 19A24 ; 4930560D03Rik ; sous-ensemble CD2 1 ; Récepteurs de type CD2 activant les cellules cytotoxiques ; cellules cytotoxiques de type CD2 activant les récepteurs ; CD319 ; CRACC ; CS1 ; antigène de surface cellulaire des leucocytes ; Protéine membranaire FOAP-12 ; Novel Ly9 ; nouvelle protéine similaire à l’antigène lymphocytaire 9 ; protéine 19 A ; RGD1560190 ; membre de la famille SLAM 7 ; Slamf7 ; UNQ576/PRO1138
Plage de dosage 0,83 à 200 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,83 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q9NQ25
Symbole de gène(s) SLAMF7
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CRACC (CD319)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min