missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CXCL1 (GRO alpha) Recombinant Protein

Code produit. 17616625
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17616625

Marque: Invitrogen™ RP87827

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

E. coli Recombinant Protein

CXCL1, CXCL2, and CXCL3, also known respectively as GRO alpha, GRO beta (MIP-2 alpha) and GRO gamma (MIP-2 beta), are members of the CXC subfamily of chemokines. Mature CXCL1/2/3 proteins bind with high affinity to the IL-8 receptor type B and are potent neutrophil attractants and activators. In vitro, the processed forms GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) and GRO-alpha(6-73) show a 30-fold higher chemotactic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P09341
Concentration 200 μg/mL
À utiliser avec (application) Control, ELISA, Western Blot
Formule PBS with no preservative
Identification génétique (Entrez) 2919
Poids moléculaire 7.8 kD
Nom Human CXCL1 (aa 35-107)
Quantité 100 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gène alpha-chemokine; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha); Cinc1; CINC-1; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 1; C-X-C motif chemokine ligand 1; CXCL; Cxcl1; CXCL-1; cytokine-induced neutrophil chemoattractant 1; fibroblast secretory protein; FSP; gro; GRO a; GRO a; Gro1; GRO1 oncogene; GRO1 oncogene (melanoma growth stimulating activity, alpha); GRO1 oncogene (melanoma growth-stimulating activity); GROa; GROalpha; GRO-alpha(1-73); GRO-alpha(4-73); GRO-alpha(5-73); GRO-alpha(6-73); Growth-regulated alpha protein; GROa; Hematopoietic synergistic factor; HSF; KC; KC(5-72); KC/GR)-alpha; KC/GRO-alpha; KC-T; melanoma growth stimulating activity, alpha; Melanoma growth stimulatory activity; melanoma growth stimulatory activity alpha; Mgsa; MGSA alpha; MGSA-a; N51; NAP3; NAP-3; Neutrophil-activating protein 3; platelet-derived growth factor-inducible protein KC; SCYB1; secretory protein N51
Symbole de gène(s) Cxcl1
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Forme Liquid
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis