Learn More
Invitrogen™ Human CXCL1 (GRO alpha) Recombinant Protein
Code produit. 17696615
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
Code produit. 17696615
Marque: Invitrogen™ RP87825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
E. coli Recombinant Protein
CXCL1, CXCL2, and CXCL3, also known respectively as GRO alpha, GRO beta (MIP-2 alpha) and GRO gamma (MIP-2 beta), are members of the CXC subfamily of chemokines. Mature CXCL1/2/3 proteins bind with high affinity to the IL-8 receptor type B and are potent neutrophil attractants and activators. In vitro, the processed forms GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) and GRO-alpha(6-73) show a 30-fold higher chemotactic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Numéro d’adhésion P09341
Concentration 200 μg/mL
À utiliser avec (application) Control, ELISA, Western Blot
Formule PBS with no preservative
Identification génétique (Entrez) 2919
Poids moléculaire 7.8 kD
Nom Human CXCL1 (aa 35-107)
Quantité 10 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gène alpha-chemokine; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha); Cinc1; CINC-1; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 1; C-X-C motif chemokine ligand 1; CXCL; Cxcl1; CXCL-1; cytokine-induced neutrophil chemoattractant 1; fibroblast secretory protein; FSP; gro; GRO a; GRO a; Gro1; GRO1 oncogene; GRO1 oncogene (melanoma growth stimulating activity, alpha); GRO1 oncogene (melanoma growth-stimulating activity); GROa; GROalpha; GRO-alpha(1-73); GRO-alpha(4-73); GRO-alpha(5-73); GRO-alpha(6-73); Growth-regulated alpha protein; GROa; Hematopoietic synergistic factor; HSF; KC; KC(5-72); KC/GR)-alpha; KC/GRO-alpha; KC-T; melanoma growth stimulating activity, alpha; Melanoma growth stimulatory activity; melanoma growth stimulatory activity alpha; Mgsa; MGSA alpha; MGSA-a; N51; NAP3; NAP-3; Neutrophil-activating protein 3; platelet-derived growth factor-inducible protein KC; SCYB1; secretory protein N51
Symbole de gène(s) Cxcl1
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Forme Liquid
Pureté ou qualité >95%