Learn More
Invitrogen™ Human Cyclin O (aa 180-262) Control Fragment Recombinant Protein
Code produit. 30202868
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
Code produit. 30202868
Marque: Invitrogen™ RP110157
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (87%), Rat (87%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-145141 (PA5-145141. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P22674
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 10309
Nom Human Cyclin O (aa 180-262) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène C86987; CCNO; Ccnu; CILD29; cyclin domain containing; cyclin O; cyclin U; cyclin-like uracil-DNA glycosylase; cyclin-O; E130318K11; RGD1565217; UDG2; Ung2; uracil DNA glycosylase 2; uracil-DNA glycosylase 2
Nom usuel Cyclin O
Symbole de gène(s) CCNO
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence VTSLLIACKQVEVHPPRVKQLLALCCGAFSRQQLCNLECIVLHKLHFTLGAPTISFFLEHFTHARVEAGQAEASEALEAQALA
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining