Learn More
Invitrogen™ Human Cystatin E/M ELISA Kit
Description
Le kit Human Cystatin E / M quantifie la cystatine E / M humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la cystatine E / M humaine naturelle et recombinante.
La superfamille de cystéines est une famille bien établie d’inhibiteurs de protéase de cystéine. Les cystatines A et B (type 1) sont principalement intracellulaires ; les cystatines C, D, E / M, F, les cystatines G, S, SN et SA sont extracellulaires (type 2) et les kininogènes sont des cystatines de type 3 qui sont des protéines intravasculaires. Toutes les cystatines véritables inhibent les peptidases de la famille papaïne comme les cathepsines et certaines inhibent également les enzymes de la famille des legumaines. La cystatine SA, la cystatine S et la cystatine SN se trouvent principalement dans la salive. Les cystatines S et SN peuvent également être exprimées dans les larmes, l’urine et le liquide séminal. La cystatine C est une protéine apparentée qui est exprimée dans le cerveau, le thymus, l’ovaire, l’épididyme et le canal déférent. La cystatine D protège contre les protéinases dans la cavité buccale, tandis que la cystatine E / M et F modère l’inhibition des protéines de la cathepsine. Les fétuines, qui font partie de la superfamille des cystatines, sont des protéines secrétables qui influencent l’ostéogenèse et la résorption osseuse, la régulation des récepteurs de l’insuline et du facteur de croissance des hépatocytes et la réponse à l’inflammation systémique. Le kininogène à poids moléculaire élevé (kininogène HC) et le kininogène à faible poids moléculaire (kininogène LC) ont des rôles variés, bien qu’ils inhibent l’agrégation des thrombocytes induite par la thrombine et la plasmine.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 1110017E11 Rik ; CST6 ; cystatine 6 ; cystatine E/M ; cystatine M ; Cystatine M/E ; cystatine N ; cystatine-6 ; Cystatine-E ; Cystatine-M ; inhibiteur de la protéinase de la cystéine ; ichthyose arlequin ; ichthyose arlequin ; CIQG ; N28197 |
| Plage de dosage | 0,14 à 30 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,14 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q15828 |
| Symbole de gène(s) | CST6 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |