Learn More
Invitrogen™ Human Cystatin E/M ELISA Kit
Code produit. 17174889
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17174889
Marque: Invitrogen™ EH142RBX5
Le kit Human Cystatin E / M quantifie la cystatine E / M humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.
Le kit Human Cystatin E / M quantifie la cystatine E / M humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la cystatine E / M humaine naturelle et recombinante.
La superfamille de cystéines est une famille bien établie d’inhibiteurs de protéase de cystéine. Les cystatines A et B (type 1) sont principalement intracellulaires ; les cystatines C, D, E / M, F, les cystatines G, S, SN et SA sont extracellulaires (type 2) et les kininogènes sont des cystatines de type 3 qui sont des protéines intravasculaires. Toutes les cystatines véritables inhibent les peptidases de la famille papaïne comme les cathepsines et certaines inhibent également les enzymes de la famille des legumaines. La cystatine SA, la cystatine S et la cystatine SN se trouvent principalement dans la salive. Les cystatines S et SN peuvent également être exprimées dans les larmes, l’urine et le liquide séminal. La cystatine C est une protéine apparentée qui est exprimée dans le cerveau, le thymus, l’ovaire, l’épididyme et le canal déférent. La cystatine D protège contre les protéinases dans la cavité buccale, tandis que la cystatine E / M et F modère l’inhibition des protéines de la cathepsine. Les fétuines, qui font partie de la superfamille des cystatines, sont des protéines secrétables qui influencent l’ostéogenèse et la résorption osseuse, la régulation des récepteurs de l’insuline et du facteur de croissance des hépatocytes et la réponse à l’inflammation systémique. Le kininogène à poids moléculaire élevé (kininogène HC) et le kininogène à faible poids moléculaire (kininogène LC) ont des rôles variés, bien qu’ils inhibent l’agrégation des thrombocytes induite par la thrombine et la plasmine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 1110017E11 Rik ; CST6 ; cystatine 6 ; cystatine E/M ; cystatine M ; Cystatine M/E ; cystatine N ; cystatine-6 ; Cystatine-E ; Cystatine-M ; inhibiteur de la protéinase de la cystéine ; ichthyose arlequin ; ichthyose arlequin ; CIQG ; N28197
Plage de dosage 0,14 à 30 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,14 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q15828
Symbole de gène(s) CST6
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cystatine M
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min