Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour cytokératine 18 / KRT18 humaine
Code produit. 17104899
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17104899
Marque: Invitrogen™ EH145RBX5
ELISA
Human CytokeRatin 18/KRT18 quantitates human Cytokeratin 18/KRT18 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cytokeratin 18/KRT18.
La cytokératine 18 (kératine 18, KRT18, cytosquelette 18 de type I) appartient à la sous-famille de type A (acide) de kératines à faible poids moléculaire. Elle existe en association avec la cytokératine 8. Les tissus des voies gastro-intestinales, des voies respiratoires et des voies urogénitales, ainsi que les tissus endocriniens et exocrines et les cellules mésothéliales sont positifs pour la cytokératine 18. De plus, la cytokératine 18 se trouve principalement dans l’épithélium non squameux et est présente dans une majorité d’adénocarcinomes et de carcinomes canalaires, mais pas dans les carcinomes cellulaires squameux. Les carcinomes hépatocellulaires expriment uniquement les cytokératines 8 et 18. Les mutations du gène cytokératine 18 ont été liées à la cirrhose cryptogénique. Deux variantes de transcription codant la même protéine ont été trouvées pour le gène cytokératine 18. Les profils d’expression des sous-types de cytokératine sont de plus en plus utilisés pour faire la distinction entre différents types de tumeurs malignes épithéliales. Les anticorps de cytokératine sont non seulement utiles pour le diagnostic différentiel des tumeurs à l’aide de l’immunohistochimie sur les coupes de tissus, mais sont aussi un outil utile pour la cytophatologie et les dosages cytométriques de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CB83 ; protéine 46 du gène induisant la prolifération cellulaire ; CK 18 ; CK18 ; CK-18 ; cyk18 ; Cytokératine 18 ; cytokératine endo B ; cytokératine type -1 ; DAPK-1 ; Cytokératine18 ; Cytokératine-18 ; dapk1 ; kinesine-1 de la pronéprine de l’aorte dorsales ; Drek18 ; Endo B ; I79_023185 ; K 18 ; K18 ; kératine 18 ; kératine 18, type I ; kératine 18 A, Doublon en tandem 1 ; kératine 18 ; complexe kératine 1, acide, gène 18 ; Kératine D ; kératine, cytosquelette de type I 18 ; kératine18 ; kératine-18 ; kératine 18 ; kératine 18 ; KRT1-18 ; krt18 ; krt18 {ECO :0000250 ; krt18a0.1 ; COL100008885 ; COL100354174 ; PIG46 ; sb :cb83 ; cytosquelette de type I 18 ; UniProtKB :P056783} ; wu :fa13f02 ; wu :fb36b04
Plage de dosage 0,164 à 40 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,164 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P05783
Symbole de gène(s) KRT18
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cytokératine 18
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min