Learn More
Invitrogen™ Human Cytokeratin 19/KRT19 ELISA Kit
Code produit. 17114899
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17114899
Marque: Invitrogen™ EH146RBX5
ELISA
Human CytokeRatin 19/KRT19 quantitates human Cytokeratin 19/KRT19 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cytokeratin 19/KRT19.
La cytokératine 19 fait partie d’une sous-famille de protéines de filaments intermédiaires et se caractérise par une remarquable diversité biochimique, représentée dans les tissus épithéliaux humains par au moins 20 polypeptides différents. Les cytokératines ont un poids moléculaire compris entre 40 et 68 kDa et un pH isoélectrique compris entre 4,9 et 7,8. Les cytokératines humaines individuelles sont numérotées de 1 à 20. Les différents épithéliums du corps humain expriment généralement des cytokératines qui sont non seulement caractéristiques du type d’épithélium, mais aussi liées au degré de maturation ou de différenciation au sein d’un épithélium. Les profils d’expression des sous-types de cytokératine sont de plus en plus utilisés pour faire la distinction entre différents types de tumeurs malignes épithéliales. Les anticorps de cytokératine sont non seulement utiles pour le diagnostic différentiel des tumeurs à l’aide de l’immunohistochimie sur les coupes de tissus, mais sont aussi un outil utile pour la cytophatologie et les dosages cytométriques de flux. Par exemple, la cytokératine 19 n’est pas exprimée dans les hépatocytes, elle est donc utile pour l’identification des métastases hépatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Filament intermédiaire 40 kDa de kératine ; AI663979 ; C K1CS ; CK 19 ; CK19 ; CK-19 ; cytokératine 19 ; cytokératine-19 ; EndoC ; K19 ; K1CS ; Ka19 ; kératine 19 ; kératine 19, type I ; Complexe de kératine 1, acide, gène 19 ; kératine, cytosquelette de type I 19 ; kératine, type I, 40 kD ; kératine-19 ; KRT-1,19 ; Krt1-19 ; KRT19 ; MGC15366 ; Kératine Ka19 de type I.
Plage de dosage 0,061 à 15 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,061 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P08727
Symbole de gène(s) KRT19
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cytokératine 19
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min