Learn More
Invitrogen™ Human Cytokeratin 19/KRT19 ELISA Kit
Description
Human CytokeRatin 19/KRT19 quantitates human Cytokeratin 19/KRT19 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cytokeratin 19/KRT19.
La cytokératine 19 fait partie d’une sous-famille de protéines de filaments intermédiaires et se caractérise par une remarquable diversité biochimique, représentée dans les tissus épithéliaux humains par au moins 20 polypeptides différents. Les cytokératines ont un poids moléculaire compris entre 40 et 68 kDa et un pH isoélectrique compris entre 4,9 et 7,8. Les cytokératines humaines individuelles sont numérotées de 1 à 20. Les différents épithéliums du corps humain expriment généralement des cytokératines qui sont non seulement caractéristiques du type d’épithélium, mais aussi liées au degré de maturation ou de différenciation au sein d’un épithélium. Les profils d’expression des sous-types de cytokératine sont de plus en plus utilisés pour faire la distinction entre différents types de tumeurs malignes épithéliales. Les anticorps de cytokératine sont non seulement utiles pour le diagnostic différentiel des tumeurs à l’aide de l’immunohistochimie sur les coupes de tissus, mais sont aussi un outil utile pour la cytophatologie et les dosages cytométriques de flux. Par exemple, la cytokératine 19 n’est pas exprimée dans les hépatocytes, elle est donc utile pour l’identification des métastases hépatiques.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Filament intermédiaire 40 kDa de kératine ; AI663979 ; C K1CS ; CK 19 ; CK19 ; CK-19 ; cytokératine 19 ; cytokératine-19 ; EndoC ; K19 ; K1CS ; Ka19 ; kératine 19 ; kératine 19, type I ; Complexe de kératine 1, acide, gène 19 ; kératine, cytosquelette de type I 19 ; kératine, type I, 40 kD ; kératine-19 ; KRT-1,19 ; Krt1-19 ; KRT19 ; MGC15366 ; Kératine Ka19 de type I. |
| Plage de dosage | 0,061 à 15 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,061 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P08727 |
| Symbole de gène(s) | KRT19 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |