missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Dermatopontin/TRAMP ELISA Kit

Code produit. 17124433
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17124433

Marque: Invitrogen™ EH151RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Dermatopontin/TRAMP quantitates human Dermatopontin/TRAMP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dermatopontin/TRAMP.

La dermatopontine est une protéine de matrice extracellulaire avec des fonctions possibles dans les interactions cellule-matrice et l’assemblage de matrice. La protéine se trouve dans divers tissus et bon nombre de ses résidus de tyrosine sont sulfatés. On postule que la dermatopontine modifie le comportement de la TGF-bêta par l’interaction avec la décorine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 1810032B19Rik ; 5033416F05Rik ; dermatopontine ; Dpt ; protéine de quiescence précoce 1 ; protéine de quiescence précoce-1 ; Eq1 ; EQ-1 ; TRAMP ; Protéine à matrice acide riche en tyrosine
Plage de dosage 0,43 à 100 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,43 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q07507
Symbole de gène(s) DPT
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible DPT
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis