Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de desmine humaine
Code produit. 17184899
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17184899
Marque: Invitrogen™ EH152RBX5
La desmine humaine quantifie la desmine humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant.
La desmine humaine quantifie la desmine humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la desmine humaine naturelle et recombinante.
La desmine (environ 53 kDa) présente un degré élevé de spécificité tissulaire, son expression étant principalement confinée à tous les types de cellules musculaires (muscle cardiaque, squelettique et muscle lisse). La régulation de l’expression de la desmine est spécifique au stade et au tissu, car elle est induite pendant le développement terminal, par exemple, de la différenciation des cellules musculaires squelettiques. Dans les cellules musculaires squelettiques et cardiaques, la desmine est localisée dans la région du disque en Z et sur le disque intercalé. Le modèle d’expression de la desmine dans le muscle lisse est beaucoup plus hétérogène. La coexpression de la vimentine et de la desmine a été observée dans les tumeurs dérivées du tissu musculaire, c’est-à-dire rhabdomyosarcomas et leiomyosarcomas. En outre, lors d’une dysfonction myocarde, des changements spectaculaires dans la distribution de la desmine ont été observés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CMD1I ; CSM1 ; CSM2 ; Des ; desmine ; Protéine semblable à la desmine ; FLJ12025 ; FLJ39719 ; FLJ41013 ; FLJ41793 ; I79_018932 ; protéine de filament intermédiaire ; LGMD2R ; MFM1 ; desmine de filament intermédiaire spécifique au muscle ; protéine de filament intermédiaire spécifique au muscle ; desmine mutant p.K241E ; SCPNK ; similaire à desmine
Plage de dosage 2 à 500 ng/mL
Sensibilité du dosage 2 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P17661
Symbole de gène(s) DES
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Desmine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min