Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour a desmogléine-2 humaine
Description
La desmogléine-2 humaine quantifie la desmogléine-2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la desmogléine-2 humaine naturelle et recombinante.
Les desmosomes sont des jonctions cellule-cellule entre les types de cellules épithéliales, myocardiques et certains autres types de cellules. À l’heure actuelle, trois membres de la sous-famille des desmogléines ont été identifiés et tous sont membres de la superfamille des molécules d’adhérence cellulaire cadhérine. Ces membres de la famille des gènes de la desmogléine se trouvent dans un agrégat sur le chromosome 18. Cette protéine a été identifiée comme étant l’autoantigène de la maladie auto-immune cutanée bulleuse pemphigus vulgaris.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AA408168 ; ARVC10 ; ARVD10 ; membre de la famille des cadhérines 5 ; CDHF5 ; CMD1BB ; D18Ertd293e ; desmoglein 2 ; Desmoglein-2 ; Dsg2 ; DSG-2 ; HDGC ; MGC117034 ; MGC117036 ; MGC117037 |
| Plage de dosage | 16 à 4 000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 16 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q14126 |
| Symbole de gène(s) | DSG2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |