Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour a desmogléine-2 humaine
Code produit. p-7219334
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17104909
Marque: Invitrogen™ EH154RBX5
La desmogléine-2 humaine quantifie la desmogléine-2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant.
La desmogléine-2 humaine quantifie la desmogléine-2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la desmogléine-2 humaine naturelle et recombinante.
Les desmosomes sont des jonctions cellule-cellule entre les types de cellules épithéliales, myocardiques et certains autres types de cellules. À l’heure actuelle, trois membres de la sous-famille des desmogléines ont été identifiés et tous sont membres de la superfamille des molécules d’adhérence cellulaire cadhérine. Ces membres de la famille des gènes de la desmogléine se trouvent dans un agrégat sur le chromosome 18. Cette protéine a été identifiée comme étant l’autoantigène de la maladie auto-immune cutanée bulleuse pemphigus vulgaris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AA408168 ; ARVC10 ; ARVD10 ; membre de la famille des cadhérines 5 ; CDHF5 ; CMD1BB ; D18Ertd293e ; desmoglein 2 ; Desmoglein-2 ; Dsg2 ; DSG-2 ; HDGC ; MGC117034 ; MGC117036 ; MGC117037
Plage de dosage 16 à 4 000 pg/mL
Sensibilité du dosage 16 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q14126
Symbole de gène(s) DSG2
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Desmogléine 2 (DSG2)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min