Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Dopa décarboxylase humaine
Description
Human Dopa Decarboxylase quantitates human Dopa Decarboxylase in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dopa Decarboxylase.
La DOPA décarboxylase (Acide L-aminé aromatique décarboxylase, AADC ; DDC) catalyse la deuxième réaction dans la biosynthèse des catécholamines et de la sérotonine (Waymire et Haycock, 2002 ; Berry et coll., 1996 ; Haycock et coll., 2003). Elle participe également à la biosynthèse des amines à l’état de traces. Les anticorps DDC peuvent donc être utilisés comme marqueurs pour les neurones dopaminergiques, noradrénergiques et sérotoninergiques dans diverses applications, notamment la dépression, la schizophrénie, la maladie de Parkinson et l’abus de drogues (Kish et coll., 2001 ; Zhu et coll., 2000 ; Zhu et coll., 1999).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AADC ; L-amino-acide aromatique décarboxylase ; L-amino-acide aromatique décarboxylase ; L-amino-acide aromatique décarboxylase ; DDC ; dopa décarboxylase ; Décarboxylase de la dopa (L-amino-acide décarboxylase aromatique) ; HGNC :2719 ; L-Dopa décarboxylase |
| Plage de dosage | 34 à 8 000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 34 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P20711 |
| Symbole de gène(s) | DDC |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.