missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Embigin/EMB (NP_940851) VersaClone cDNA

Code produit. 18756838
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18756838

Marque: R&D Systems™ RDC1982

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

R&D Systems™ Human Embigin/EMB (NP_940851) VersaClone cDNA is a transmembrane glycoprotein that is a member of the immunoglobulin superfamily.

The Human Embigin/EMB (NP_940851) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Embigin homolog, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Embigin homolog insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Expression hEMB
Numéro d’adhésion NP_940851
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Type d’insert 997bp
pH 8.5
Identification génétique (Entrez) 133418
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis