Learn More
Invitrogen™ Human EPO ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Description
The Human EPO ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative detection of human EPO.
La protéine érythropoïétine (EPO) est un facteur de croissance essentiel à la survie, à la prolifération et à la différenciation des précurseurs érythroïdes. L’EPO n’est pas responsable de l’engagement précoce à l’égard de la lignée et induit plutôt la maturation finale des cellules érythroïdes partiellement différenciées et la production de protéines spécifiques aux cellules rouges, telles que l’hémoglobine. Le récepteur de l’EPO (EPOR) est présent à des niveaux relativement élevés sur les cellules précurseurs et l’expression diminue avec la maturation cellulaire. Les hépatocytes sont la principale source d’EPO chez le fœtus, suivis par les cellules interstitielles du rein après la naissance et à l’âge adulte. L’expression de l’EPO est régulée au cours de l’hypoxie et de faibles niveaux de transcription ont également été détectés dans les tissus pulmonaires et cérébraux dans ces conditions. Des données récentes suggèrent que l’EPO peut également jouer un rôle dans la protection des tissus neuronaux contre les dommages et le début de la réparation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | EP ; EPO ; époétine ; érythropoïétine ; MGC138142 ; MVCD2 |
| Plage de dosage | 1,6 à 100 |
| Sensibilité du dosage | 0,14 mIU/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P01588 |
| Symbole de gène(s) | Analyse EPO |
| Coefficient de variation inter-dosage | 4,3% |
| Afficher plus |