missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human EPO ELISA Kit

Code produit. p-7219211
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16428955

Marque: Invitrogen™ BMS20352

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

The Human EPO ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative detection of human EPO.

La protéine érythropoïétine (EPO) est un facteur de croissance essentiel à la survie, à la prolifération et à la différenciation des précurseurs érythroïdes. L’EPO n’est pas responsable de l’engagement précoce à l’égard de la lignée et induit plutôt la maturation finale des cellules érythroïdes partiellement différenciées et la production de protéines spécifiques aux cellules rouges, telles que l’hémoglobine. Le récepteur de l’EPO (EPOR) est présent à des niveaux relativement élevés sur les cellules précurseurs et l’expression diminue avec la maturation cellulaire. Les hépatocytes sont la principale source d’EPO chez le fœtus, suivis par les cellules interstitielles du rein après la naissance et à l’âge adulte. L’expression de l’EPO est régulée au cours de l’hypoxie et de faibles niveaux de transcription ont également été détectés dans les tissus pulmonaires et cérébraux dans ces conditions. Des données récentes suggèrent que l’EPO peut également jouer un rôle dans la protection des tissus neuronaux contre les dommages et le début de la réparation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion EP ; EPO ; époétine ; érythropoïétine ; MGC138142 ; MVCD2
Plage de dosage 1,6 à 100
Sensibilité du dosage 0,14 mIU/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P01588
Symbole de gène(s) Analyse EPO
Coefficient de variation inter-dosage 4,3%
Coefficient de variation intra-dosage 6,2%
Contenus des kits Plaque à 96 puits préenduite
Standard (2 flacons)
Concentrat de tampon de dosage
Détection biotinylée
Anticorps
Streptavidine-HRP
Tampon de lavage
Solution de substrat
Solution d’arrêt
Couvercles de plaque adhésifs
Contrôle élevé
Contrôle faible, Standard (2 vials), Assay Buffer concentrate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin-HRP, Wash Buffer, Substrate Solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers, Control High, Control Low
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Epo
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 3 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis