Learn More
Invitrogen™ EPO Receptor Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHEPOR
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Description
The Human EPO Receptor (EPO R) ELISA quantitates Hu EPO R in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu EPO R. Principle of the method The Human EPO R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le récepteur de l’érythropoïétine humaine recombinante (EPO R) est une protéine transmembranaire de type I, exprimée dans une lignée cellulaire de myélome de souris, NSO. Ce produit est produit à partir d’une séquence d’ADNc codant le domaine extracellulaire du récepteur de l’EPO. Le récepteur de l’EPO soluble recombinant à maturité, à 225 acides aminés, généré après clivage d’un peptide signal de résidus de 25 acides aminés, a prédit une masse moléculaire d’environ 25 kDa.Spécification
P19235 | |
180 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
2057 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Transduction des signaux | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 h 45 min |
187,5-12,000 pg/ml | |
180 pg/ml à 12,000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-g, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1a, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
EPOR | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
EPO-R | |
1 h 20 min |