Learn More
R&D Systems™ Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Diabetes |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Type de produit | Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Diabetes) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche