Learn More
Novus Biologicals™ Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Code produit 18299243 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18299243 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18299243 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82060632
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Visual
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Whole Eye
Fraction cellulaire Membrane
État des tissus Normal
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 2 mg/mL
Type de produit Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche