Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de FCGR3A / CD16A humain
Description
Human FCGR3A/CD16A quantitates human FCGR3A/CD16A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FCGR3A/CD16A.
Le CD16 (FCGR3A) est une molécule de surface cellulaire de 50 à 65 kDa qui existe sous deux formes : une forme transmembraneuse exprimée par des cellules NK et certaines cellules T et une forme liée au phosphatidylinositol exprimée par des granulocytes. Le CD16 est un récepteur de faible affinité pour l’IgG (FcR III) et un récepteur important qui médie l’ADCC par les cellules NK. Le CD16 humain est exprimé sous deux formes : FCGR3A et FCGR3B. Le FCGR3A est associé à la sous-unité FcepsilonRI-gamma et est responsable de la cytotoxicité des cellules NK dépendante des anticorps. Le mastocyte FCGR3A est associé à la sous-unité FcepsilonRI-bêta. Outre l’IgG, le FCGR3A peut également être déclenché par l’IgE oligomérique. Le FCGR3B est un récepteur monomérique lié au GPI exprimé sur les neutrophiles et est impliqué dans leur activation et leur induction d’un phénotype pro-adhésif. Les maladies associées au dysfonctionnement du CD16 comprennent l’immunodéficience 20 et le lupus érythémateux disséminé.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 483342P21Rik ; CD16 ; CD16-2 ; CD16A ; antigène CD16a ; CD16B ; CD32 ; récepteur CD32 2 ; CDW32 ; molécule de déclenchement cytolytique G7 ; fragment Fc du récepteur IV d’affinité intermédiaire IgG ; fragment Fc du récepteur IIIa de faible affinité IgG ; fragment Fc du récepteur IIIa ; fragment Fc du récepteur IIIb ; fragment Fc d’IgG de faible affinité III, récepteur (CD16) ; Fragment FC d’IgG, récepteur de faible affinité IIIa ; fragment Fc d’IgG, récepteur de faible affinité IIIa (CD16a) ; fragment Fc d’IgG, récepteur de faible affinité IIIa, récepteur pour (CD16) ; fragment Fc d’IgG, récepteur de faible affinité pour (CD16) ; fragment Fc d’IgG, récepteur de faible affinité pour (CD16) ; Fragment FC d’IgG, récepteur de faible affinité IIIb (CD16b) ; récepteur gamma III Fc ; récepteur gamma IIIa Fc ; récepteur gamma III-A Fc ; récepteur gamma IIIb Fc ; récepteur gamma IIIa Fc ; récepteur Fc, IgG, Faible affinité III ; récepteur Fc, IgG, faible affinité IV ; type récepteur Fc 3 ; Récepteur FCG III ; FCG2 ; FCG3 ; récepteur Fc-gamma III-2 (CD 16) ; récepteur Fc-gamma IIIb (CD 16) ; récepteur Fc-gamma IIIb (CD16) ; récepteur Fc-gamma RII-b ; Fc-gamma RII-c ; RIII fc-gamma ; RIIIa-gamma ; FC-gamma RIII-alpha ; fc-gamma RIIIIb ; fc-gamma RIII-bêta ; Fc-gamma-RIIb ; Fc-gamma-RIIC ; FcgammaRIII ; FcgammaRIII a0,1 ; FcgammaRIII a0,2 ; FcgammaRIII a0,3 ; FcgammaRIIIIA ; FcgammaRIV ; FCGR2 ; FCGR2A ; FCGR2B ; FCGR2C ; FCGR3 ; Fcgr3a ; FCGR3B ; Fcgr4 ; FCGRIII ; FcgRIV ; FCR-10 ; FcRII-b ; FcRII-c ; FcRIII ; FCRIIIA ; FCRIIIb ; FCRL3 ; IGFR3 ; IgG Fc gamma récepteur III ; IgG Fc récepteur III ; igG Fc récepteur III-1 ; IgG Fc récepteur III-2 ; IMD20 ; immunoglobuline G Fc récepteur III ; immunoglobuline gamma gamma Fc région récepteur III ; immunoglobuline gamma Fc région III ; immunoglobuline gamma Fc faible affinité Récepteur gamma Fc de région III-B d’immunoglobuline à faible affinité ; récepteur IV de région Fc d’immunoglobuline gamma à faible affinité ; antigène NA spécifique aux neutrophiles ; RP11-5K23.1 ; récepteur transmembranaire FcgammaRIII-X. |
| Plage de dosage | 1,311 à 320 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 1,35 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P08637, O75015 |
| Symbole de gène(s) | FCGR3A, FCGR3B |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |