missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de FCRL5 / FcRH5 humaine

Code produit. 17124939
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17124939

Marque: Invitrogen™ EH183RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human FCRL5/FcRH5 quantitates human FCRL5/FcRH5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FCRL5/FcRH5.

Les homologues des récepteurs Fc (FcRH5), également appelés protéines IRTA2, sont des protéines transmembranaires avec homologie de séquence pour les familles de récepteurs Fc classiques. La fonction des récepteurs FcRH5 est d’activer ou d’inhiber des populations de cellules B discrètes et de participer au développement et à la différenciation des cellules B dans les organes lymphoïdes périphériques. L’expression de FcRH5 est dérégulée dans les lignées cellulaires de myélome multiple et de lymphome de Burkitt avec des anomalies 1q21. Le FcRH5 peut jouer un rôle essentiel dans la pathogenèse du lymphome à cellules B.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion BXMAS1 ; protéine similaire à BXMAS1 2 ; CD307 ; CD307e ; homologue 3 des récepteurs Fc ; homologue 5 des récepteurs fc ; récepteur Fc comme 5 ; récepteur Fc comme 3 ; récepteur Fc comme 5 ; protéine 3 similaire aux récepteurs Fc ; protéine 5 similaire aux récepteurs Fc ; FcRH3 ; FCRH5 ; FCRL3 ; FCRL5 ; Protéine de type FCR 5 ; protéine 2 associée à la translocation du récepteur immunitaire ; translocation du récepteur de la superfamille de l’immunoglobuline associée 2 (IRTA2) ; IRTA2 ; mBXMH2 ; moFcRH3 ; PRO820 ; Modèle RCM62831 ; UNQ503/PRO820
Plage de dosage 1,64 à 400 ng/mL
Sensibilité du dosage 1,64 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q96RD9
Symbole de gène(s) FCRL5
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible FcRL5
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis