Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de FCRL5 / FcRH5 humaine
Description
Human FCRL5/FcRH5 quantitates human FCRL5/FcRH5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FCRL5/FcRH5.
Les homologues des récepteurs Fc (FcRH5), également appelés protéines IRTA2, sont des protéines transmembranaires avec homologie de séquence pour les familles de récepteurs Fc classiques. La fonction des récepteurs FcRH5 est d’activer ou d’inhiber des populations de cellules B discrètes et de participer au développement et à la différenciation des cellules B dans les organes lymphoïdes périphériques. L’expression de FcRH5 est dérégulée dans les lignées cellulaires de myélome multiple et de lymphome de Burkitt avec des anomalies 1q21. Le FcRH5 peut jouer un rôle essentiel dans la pathogenèse du lymphome à cellules B.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | BXMAS1 ; protéine similaire à BXMAS1 2 ; CD307 ; CD307e ; homologue 3 des récepteurs Fc ; homologue 5 des récepteurs fc ; récepteur Fc comme 5 ; récepteur Fc comme 3 ; récepteur Fc comme 5 ; protéine 3 similaire aux récepteurs Fc ; protéine 5 similaire aux récepteurs Fc ; FcRH3 ; FCRH5 ; FCRL3 ; FCRL5 ; Protéine de type FCR 5 ; protéine 2 associée à la translocation du récepteur immunitaire ; translocation du récepteur de la superfamille de l’immunoglobuline associée 2 (IRTA2) ; IRTA2 ; mBXMH2 ; moFcRH3 ; PRO820 ; Modèle RCM62831 ; UNQ503/PRO820 |
| Plage de dosage | 1,64 à 400 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 1,64 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q96RD9 |
| Symbole de gène(s) | FCRL5 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.