Learn More
Gibco™ Human FGF-16 Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. 17830883
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
2 x 250 μg
25 μg
250 μg
4 x 250 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2 pièces
250µg
25µg
4 pièces
500µg
5µg
Code produit. Quantité unitSize
17830883 4 x 250 μg 1mg
17830673 100 μg 100µg
30088064 4 x 250 μg 4 pièces
17861753 250 μg 250µg
30087426 2 x 250 μg 2 pièces
17890943 25 μg 25µg
17870703 2 x 250 μg 500µg
17820953 5 μg 5µg
8 options
Code produit. 17830883
Marque: Gibco™ 100291MG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
100-29-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-29-250UG). 100-29-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-29-250UG). Recombinant Human FGF-16 is a 23.6 kDa protein consisting of 206 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-16 is a heparin-binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF-16 signals through FGFR 2c and 3c. FGF-16 plays a role in the development of the central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O43320
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 8823
Poids moléculaire 23.6
Nom Human FGF-16
Quantité 4 x 250 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/μg
Alias de gène FGF; FGF16; FGF-16; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 16; metacarpal 4-5 fusion; MF4
Symbole de gène(s) FGF16
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence AEVGGVFASL DWDLHGFSSS LGNVPLADSP GFLNERLGQI EGKLQRGSPT DFAHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTV HGTRHDHSRF GILEFISLAV GLISIRGVDS GLYLGMNERG ELYGSKKLTR ECVFREQFEE NWYNTYASTL YKHSDSERQY YVALNKDGSP REGYRTKRHQ KFTHFLPRPV DPSKLPSMSR DLFHYR
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.