Learn More
Gibco™ Human FGF-17 Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. 17830193
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 μg
2 x 250 μg
25 μg
250 μg
4 x 250 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1mg
2 pièces
250µg
25µg
4 pièces
500µg
5µg
Artikelnummer. Quantité unitSize
17830193 100 μg 100µg
17840703 4 x 250 μg 1mg
30088441 4 x 250 μg 4 pièces
30089027 2 x 250 μg 2 pièces
17811533 250 μg 250µg
17870113 25 μg 25µg
17830313 2 x 250 μg 500µg
17850293 5 μg 5µg
8 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17830193
missing translation for 'mfr': Gibco™ 10027100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
100-27-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-27-250UG). 100-27-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-27-250UG). Recombinant Human FGF-17 is a 22.7 kDa protein consisting of 195 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes including embryonic development cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This gene was shown to be prominently expressed in the cerebellum and cortex. The mouse homolog of this gene was localized to specific sites in the midline structures of the forebrain, the midbrain-hindbrain junction, developing skeleton and developing arteries, which suggests a role in central nervous system, bone and vascular development. This gene was referred to as FGF-13 in reference 2, however, its amino acid sequence and chromosomal localization are identical to FGF17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion O60258
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 8822
Poids moléculaire 22.7 kDa
Nom Human FGF-17
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène FGF; FGF-13; FGF17; FGF-17; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 17; HH20; UNQ161/PRO187
Nom usuel FGF17
Symbole de gène(s) FGF17
Activité biologique Determined by a cell proliferation assay using Balb/c 3T3 cells. The expected ED50 is ≤ 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^5 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MTQGENHPSP NFNQYVRDQG AMTDQLSRRQ IREYQLYSRT SGKHVQVTGR RISATAEDGN KFAKLIVETD TFGSRVRIKG AESEKYICMN KRGKLIGKPS GKSKDCVFTE IVLENNYTAF QNARHEGWFM AFTRQGRPRQ ASRSRQNQRE AHFIKRLYQG QLPFPNHAEK QKQFEFVGSA PTRRTKRTRR PQPLT
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.