Learn More
Gibco™ Human FGF-19 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
100-32-1MG will be provided as 2 x 500 μg (100-32-500UG). Recombinant Human FGF-19 is a 21.8 kDa protein containing 195 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | O95750 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 9965 |
| Poids moléculaire | 21.8 |
| Nom | Human FGF-19 |
| Quantité | 2 x 500 μg |
| Source | E. coli |
| Conditions de stockage | -20°C |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |