Learn More
Gibco™ Human FGF-20 Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. 17840263
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
15 μg
2 x 500 μg
250 μg
3 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
15µg
1mg
2 pièces
250µg
3µg
500µg
Code produit. Quantité unitSize
17840263 2 x 500 μg 1mg
17851433 100 μg 100µg
17800853 15 μg 15µg
30088142 2 x 500 μg 2 pièces
17800373 250 μg 250µg
17850093 3 μg 3µg
17870653 500 μg 500µg
7 options
Code produit. 17840263
Marque: Gibco™ 100411MG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
100-41-1MG will be provided as 2 x 500 μg (100-41-500UG). Recombinant Human FGF-20 is a 23.2 kDa protein containing 209 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-20 is a secreted, heparin-binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF-20 signals through FGFR 2c and 3c, and is expressed during limb and brain development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q9NP95
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 26281
Poids moléculaire 23.2
Nom Human FGF-20
Quantité 2 x 500 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/μg
Alias de gène FGF; Fgf20; FGF-20; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 20; RHDA2
Symbole de gène(s) FGF20
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence PLAEVGGFLG GLEGLGQQVG SHFLLPPAGE RPPLLGERRS AAERSARGGP GAAQLAHLHG ILRRRQLYCR TGFHLQILPD GSVQGTRQDH SLFGILEFIS VAVGLVSIRG VDSGLYLGMN DKGELYGSEK LTSECIFREQ FEENWYNTYS SNIYKHGDTG RRYFVALNKD GTPRDGARSK RHQKFTHFLP RPVDPERVPE LYKDLLMYT
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.