Learn More
Gibco™ Human FGF-8a Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. 17820293
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
2 x 500 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2 pièces
250µg
25µg
500µg
5µg
Code produit. Quantité unitSize
17820293 2 x 500 μg 1mg
17810703 100 μg 100µg
30087756 2 x 500 μg 2 pièces
17890493 250 μg 250µg
17810293 25 μg 25µg
17891753 500 μg 500µg
17880493 5 μg 5µg
7 options
Code produit. 17820293
Marque: Gibco™ 10025A1MG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
100-00CC-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-00CC-250UG). CHO cell-derived Recombinant Human FGF-8a is a 21.2 kDa protein consisting of 182 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-8 is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8a, FGF-8b, FGF-8e and FGF-8f. The human and murine FGF-8a and FGF-8b are identical, unlike human and mouse FGF-8e and FGF-8f, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P55075
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 2253
Poids moléculaire 21.2
Nom Human FGF-8 A
Quantité 2 x 500 μg
Source CHO cells
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/μg
Symbole de gène(s) FGF8
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence QHVREQSLVT DQLSRRLIRT YQLYSRTSGK HVQVLANKRI NAMAEDGDPF AKLIVETDTF GSRVRVRGAE TGLYICMNKK GKLIAKSNGK GKDCVFTEIV LENNYTALQN AKYEGWYMAF TRKGRPRKGS KTRQHQREVH FMKRLPRGHH TTEQSLRFEF LNYPPFTRSL RGSQRTWAPE PR
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.