Learn More
Gibco™ Human FGF-8a Recombinant Protein, PeproTech®
Artikelnummer. 17891753
Click to view available options
Quantité:
100 μg
2 x 500 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
1mg
2 pièces
250µg
25µg
500µg
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17891753
Marke: Gibco™ 10025A500UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
100-00CC-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-00CC-250UG). CHO cell-derived Recombinant Human FGF-8a is a 21.2 kDa protein consisting of 182 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-8 is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8a, FGF-8b, FGF-8e and FGF-8f. The human and murine FGF-8a and FGF-8b are identical, unlike human and mouse FGF-8e and FGF-8f, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion P55075
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 2253
Poids moléculaire 21.2 kDa
Nom Human FGF-8 A
Quantité 500 μg
Source CHO cells
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène ace; cb110; etID309886.13; fb73a06; fgf8; fgf-8; ibd5031
Nom usuel FGF-8 A
Symbole de gène(s) FGF8
Activité biologique Determined by a cell proliferation assay using balb/c 3T3 cells.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence QHVREQSLVT DQLSRRLIRT YQLYSRTSGK HVQVLANKRI NAMAEDGDPF AKLIVETDTF GSRVRVRGAE TGLYICMNKK GKLIAKSNGK GKDCVFTEIV LENNYTALQN AKYEGWYMAF TRKGRPRKGS KTRQHQREVH FMKRLPRGHH TTEQSLRFEF LNYPPFTRSL RGSQRTWAPE PR
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression CHO cells
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt