missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Fractalkine (CX3CL1) Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17822593
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
50µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17822593

Marque: Gibco™ 30031500UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human Fractalkine is an 8.5 kDa protein containing 76 amino acid residues, including the four conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Chemokines are a family of proteins associated with the trafficking of leukocytes in immune surveillance and inflammatory cell recruitment. They are classified based on the positions of key cysteine residues. CX3CL1 is a CX3C chemokine known to induce adhesion and migration of leukocytes mediated by a membrane-bound and soluble form respectively. Recent experiments have shown that CX3CL1 can suppress the production of nitrous oxide, interleukin-6, and TNF-a in activated microglia and neuronal cells, suggesting that it may act as an intrinsic inhibitor against neurotoxicity by activated microglia. Its receptor, CX3CR1, also functions as a co-receptor for HIV-1 and HIV-2 envelope fusion and virus infection, which can be inhibited by CX3CL1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P78423
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 6376
Poids moléculaire 8.5 kDa
Nom Human Fractalkine (CX3CL1)
Quantité 500 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène A-152E5.2; AB030188; ABCD-3; Acc1; AI848747; C3Xkine; chemokine (C-X3-C motif) ligand 1; CX3C; CX3C membrane-anchored chemokine; C-X3-C motif chemokine 1; C-X3-C motif chemokine ligand 1; Cx3cl1; CXC3; CXC3C; D8Bwg0439e; Fkn; Fractalkine; neurotactin; NTN; NTT; Processed fractalkine; SCYD1; small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member 1 (fractalkine, neurotactin); small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member-1; small inducible cytokine subfamily D, 1; small-inducible cytokine D1
Nom usuel CX3CL1
Symbole de gène(s) Cx3cl1
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract human T cells using a concentration range of 5.0-10.0 ng/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence QHHGVTKCNI TCSKMTSKIP VALLIHYQQN QASCGKRAII LETRQHRLFC ADPKEQWVKD AMQHLDRQAA ALTRNG
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis