Learn More
Invitrogen™ Human FSD1 (aa 252-341) Control Fragment Recombinant Protein
Code produit. 30182769
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
Code produit. 30182769
Marque: Invitrogen™ RP98974
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (93%), Rat (93%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60255 (PA5-60255. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
FSD1 encodes a centrosome associated protein that is characterized by an N-terminal coiled-coil region downstream of B-box (BBC) domain, a central fibronectin type III domain, and a C-terminal repeats in splA and RyR (SPRY) domain. The encoded protein associates with a subset of microtubules and may be involved in the stability and organization of microtubules during cytokinesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q9BTV5
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 79187
Nom Human FSD1 (aa 252-341) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène fibronectin type 3 and SPRY (spla, ryanodine) domain containing (with coiled-coil motif) 1; fibronectin type 3 and SPRY domain containing 1; fibronectin type 3 and SPRY domain-containing protein; fibronectin type III and SPRY domain containing 1; fibronectin type III and SPRY domain-containing protein 1; Fsd1; GLFND; Microtubule-associated protein GLFND; MID1-related protein 1; midline 1-related protein 1; MIR1; VLP27
Nom usuel FSD1
Symbole de gène(s) FSD1
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence AVAGEFSEPVTLETPAFMFRLDASTSHQNLRVDDLSVEWDAMGGKVQDIKAREKDGKGRTASPINSPARGTPSPKRMPSGRGGRDRFTAE
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt