missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Galectin-1 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17893863
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17893863

Marque: Gibco™ 4503910UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human Galectin-1 is a 14.5 kDa protein containing 134 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Galectin-1 belongs to a large family of carbohydrate-binding proteins called lectins. Galectin-1can be either monomeric or homodimeric and is found in a wide variety of cells and tissue types. Galectin-1 can control cell growth, proliferation, induce apoptosis of activated T cells while it can also modulate cytokine secretion or inhibit pro-inflammatory cytokine production. Galectin-1 plays an important role in acute and chronic inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P09382
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 3956
Poids moléculaire 14.5 kDa
Nom Human Galectin-1
Quantité 10 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène 14 kDa laminin-binding protein; 14 kDa lectin; AA410090; beta-galactoside binding protein; beta-galactoside-binding lectin; beta-galactoside-binding lectin L-14-I; beta-galactoside-binding protein 14 kDa; DKFZp686E23103; GAL1; GAL-1; Galaptin; Galbp; galectin 1; galectin 1; LGALS1; Galectin1; galectin-1; galectin-1-like protein; GBP; HBL; H-Galectin-1; HLBP14; HPL; L14; L-14.5; Lactose-binding lectin 1; Lect14; Lectin galactoside-binding soluble 1; lectin, galactose binding, soluble 1; lectin, galactoside binding soluble 1; lectin, galactoside-binding, soluble, 1; lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1); Lgals1; LGAS1; OPG-1; pm12; Putative MAPK-activating protein PM12; RL 14.5; similar to galactose-binding lectin; S-Lac lectin 1; unnamed protein product
Nom usuel Galectin 1
Symbole de gène(s) LGALS1
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract human blood monocytes. Chemotactic activity was observed at a concentration of 2.5 ug/ml with a peak response obtained (at 250 ug/ml)
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAPDAKSF VLNLGKDSNN LCLHFNPRFN AHGDANTIVC NSKDGGAWGT EQREAVFPFQ PGSVAEVCIT FDQANLTVKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYM AADGDFKIKC VAFD
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis