Learn More
Invitrogen™ Human GAPDH ELISA Kit
Code produit. 17194959
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17194959
Marque: Invitrogen™ EH207RBX5
ELISA
Human GAPDH quantitates human GAPDH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GAPDH.
La GAPDH (glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase) est une enzyme catalytique couramment impliquée dans la glycolyse. La GAPDH existe en tant que tétramère de sous-unités identiques de 37 kDa et catalyse la réduction réversible du 1,3-bisphosphoglycérate en glycéraldéhyde 3-phosphophate en présence de NADPH. En plus de jouer un rôle clé dans la glycolyse, la GAPDH est omniprésente et présente d’autres activités sans rapport avec sa fonction glycolytique. On rapporte que la GAPDH participe aux processus de réplication de l’ADN, de réparation de l’ADN, d’exportation d’ARN nucléaire, de fusion membranaire et de regroupement des microtubules. Les études fournissent des preuves que la GAPDH joue un rôle essentiel dans l’expression génétique observée dans l’apoptose et dans le phénotype cellulaire des maladies neurodégénératives liées à l’âge. De plus, la GAPDH est impliquée dans d’autres processus cellulaires allant de la fusion membranaire à l’apoptose neuronale dans le cancer. On signale que la GAPDH se lie à diverses autres protéines, dont la protéine précurseur amyloïde, dont les mutations causent certaines formes de la maladie d’Alzheimer (MA), et les voies polyglutaminiques de la huntingtine, dont les formes aberrantes du produit protéique sont à l’origine de la maladie de Huntington. Des associations entre la GAPDH, l’actine et la tubuline ont également été signalées. Étant donné que la GAPDH est exprimée à des niveaux élevés dans la plupart des tissus, elle est utile comme contrôle de la charge des protéines dans l’analyse de transfert Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Substrat d’ADP-ribosylation dépendant du BFA de 38 kDa ; protéine du gène 9 associée au vieillissement ; BARS-38 ; bb02e05 ; cb350 ; cb609 ; CDABP0047 ; EC 1.2.1.12 ; protéine sécrétoire de l’épididyme Li 278 ; protéine sécrétrice de l’épididyme Li 162 eP ; fb71f08 ; fk58c09 ; G3PD ; G3PDH ; GAPD ; GAPD2 ; GAPDH ; GAPDH2 ; GAPDH-2 ; GAPDHS ; GAPDS ; GAPD-s ; glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase ; glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase, Spécifique aux testicules ; glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase ; glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ; Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase 2 ; glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase GAPDH ; Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase comme la protéine-17 ; glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase type 2 ; glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase, spermatogène ; Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase, spécifique aux testicules ; Glycéraldéhyde-phosphate-déshydrogénase ; glycérine aldéhyde 3-phosphate déshydrogénase ; HEL-S-162 eP ; HEL-S-278 ; HGNC :4141 ; HSD35 ; HSD 35 ; I 79_001391 ; KNC-NDS6 ; PROTÉINE DE QUALITÉ FAIBLE : glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase, spécifique aux testicules ; mg :bb02e05 ; protéine MGC128279 ; MGC88685 ; OK/SW-cl l’est ; peptidyl-cystéine S-nitrosylase GAPDH ; similaire à la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase ; glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase 2 spécifique à la cellule spermatogène ; glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase inconnue (protéine pour IMAGE :8101613) ; wu :fb33a10 ; wu :fb71f08 ; wu :fk05f05 ; wu05f05 ; wu :fk05 ; ZGC : 76908
Plage de dosage 0,82 à 200 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,82 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) O14556, P04406
Symbole de gène(s) GAPDH, GAPDHS
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible GAPDH
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min