missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de GASP-1 humaine

Code produit. 17114969
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17114969

Marque: Invitrogen™ EH209RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human GASP-1 quantitates human GASP-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GASP-1.

Module le tri lysosomal et la régulation descendante fonctionnelle d’une variété de récepteurs couplés aux protéines G. Cible les récepteurs de dégradation dans les lysosomes par son interaction avec le BECN2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 2210415K24Rik ; 3110031O14Rik ; C87852 ; protéine de tri associée aux récepteurs couplés aux protéines G 1 ; GASP ; GASP1 ; GASP-1 ; GPRASP1 ; protéine de tri associée aux récepteurs couplés aux protéines-G 1 ; Kiaa0443 ; protéine d’interaction Per1 ; protéine d’interaction per1 ; Pips
Plage de dosage 20 à 5 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 20 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q5JY77
Symbole de gène(s) GPRASP1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible GPRASP1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis