missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de GASP-1 humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human GASP-1 quantitates human GASP-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GASP-1.
Module le tri lysosomal et la régulation descendante fonctionnelle d’une variété de récepteurs couplés aux protéines G. Cible les récepteurs de dégradation dans les lysosomes par son interaction avec le BECN2.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2210415K24Rik ; 3110031O14Rik ; C87852 ; protéine de tri associée aux récepteurs couplés aux protéines G 1 ; GASP ; GASP1 ; GASP-1 ; GPRASP1 ; protéine de tri associée aux récepteurs couplés aux protéines-G 1 ; Kiaa0443 ; protéine d’interaction Per1 ; protéine d’interaction per1 ; Pips |
| Plage de dosage | 20 à 5 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 20 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q5JY77 |
| Symbole de gène(s) | GPRASP1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu