Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ghréline humaine
Code produit. 15511717
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15511717 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15511717 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS2192
Edge
Includes
Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal contre la ghréline humaine
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour ghréline humaine quantifie la ghréline humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement la ghréline humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide pour la ghréline humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le GHRL code la préprotéine ghréline-obestatine, qui génère la ghréline et l’obestatine. La ghréline est un ligand du récepteur sécrétagogue de l’hormone de croissance de type 1 et est impliquée dans la régulation de la libération de l’hormone de croissance. La ghréline a un effet stimulant sur l’appétit, induit l’adiposité et stimule la sécrétion d’acide gastrique. L’obestatine peut être le ligand du récepteur GPR39 couplé à la protéine G orpheline et est impliqué dans la satiété et peut avoir un effet réducteur d’appétit entraînant une diminution de la consommation alimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q9UBU3
Plage de dosage 15,6-1,000.0 pg/ml
Sensibilité du dosage 11,8 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 51738
Symbole de gène(s) MTLRP
Coefficient de variation inter-dosage 8.5%
Coefficient de variation intra-dosage 6
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Tampon de lyse, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl ; surnageant, 25 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Ghrelin GHRL
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 h 30 min