Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour granzyme B humaine
Code produit. 16891526 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. Espèces cibles unitSize
16891526 Humaine 96 tests
1 options
Code produit. 16891526
Marque: Proteintech™ KE0012196T
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de granzyme B endogène.
  • Reconnaît la granzyme B humaine
  • La granzyme B (GZMB, CG1, CSPB, CTLA1, GRB) appartient à la sous-famille des granzymes
    • Enzyme nécessaire à la lyse des cellules cibles dans les réponses immunitaires à médiation cellulaire
    • La protéase des lymphocytes cytotoxiques GZMB peut favoriser l’apoptose grâce au traitement direct et à l’activation des membres de la famille des caspases
    • Fonctionne comme la protéase de traitement des cytokines (interleukine, IL-18, IL-1a) et des protéines de la matrice extracellulaire (fibronectine) et des protéoglycanes
    • La granzyme B plasmatique est significativement plus concentrée chez les patients atteints d’Alzheimer et de psoriasis
      • La granzyme B peut jouer un rôle dans l’induction de démangeaisons et de dermatites inflexibles dans la maladie d’Alzheimer
Procédé :
  • Anticorps spécifiques à la granzyme B pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine granzyme B dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à la granzyme B est ajouté pour détecter la protéine de granzyme B capturée
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Numéro d’adhésion BC030195
Plage de dosage 15,6 à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,6 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 3002
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P10144
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human Granzyme B ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine