Learn More
R&D Systems™ Human Guanylyl Cyclase F (NP_001513.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
Spécification
Spécification
| Expression | GUCY2F |
| Numéro d’adhésion | NP_001513.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 2986 |
| Alias de gène | CYGF, EC 4.6.1, GC-F, GC-FEC 4.6.1.2, guanylate cyclase 2F, retinalRETGC-2, Guanylate cyclase F, GUC2DL, GUC2Fguanylate cyclase 2D-like, membrane (retina-specific), GUCY2F, RETGC2, retinal guanylyl cyclase 2, Rod outer segment membrane guanylate cyclase 2, ROS-GC2, ROS-GC2RetGC-2 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |