Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour haptoglobine humaine
Code produit. 16851556 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16851556
Marque: Proteintech™ KE0014896T
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’haptoglobine endogène
  • Reconnaît l’haptoglobine humaine
  • L’haptoglobine (HP, zonuline) est une glycoprotéine plasmatique appartenant à la famille de la peptidase S1
    • Protéine de réponse en phase aiguë, l’Hp sérique est principalement synthétisé par des hépatocytes et distribué en circulation
    • La principale fonction physiologique de l’Hp sérique est de lier l’hémoglobine libre libérée de la lyse des globules rouges et de protèger les tissus et les vaisseaux contre les dommages oxydatifs
    • Biomarqueur utile du taux d’Hp pour certaines maladies (carcinome hépatocellulaire, cancer pancréatique, diabète sucré de type 2, maladie rénale du diabète)
Procédé :
  • Anticorps spécifiques à l’haptoglobine pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine d’haptoglobine dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à l’haptoglobine humaine est ajouté pour détecter la protéine d’haptoglobine humaine capturée
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Numéro d’adhésion BC058031
Plage de dosage 62,5 à 4 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 3 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 3240
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P00738
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human Haptoglobin ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine