missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.31 - 20 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.19 ng/mL |
| Type de produit | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Type d’échantillon | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 944569 |
| Symbole de gène(s) | S |
| Quantité | 1 kit |
| Disciplines de recherche | Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites |
| Conditions de stockage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?