Learn More
R&D Systems™ Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Normal |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Type de produit | Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche