Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Code produit 18205672 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18205672 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18205672 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82060593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    497.70€ / 0.1mg
    Économisez 29.30€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Human Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Heart
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart
Fraction cellulaire Membrane
État des tissus Normal
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 2 mg/mL
Type de produit Human Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche